Läs mer
3-Fluorocinnamic Acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluorocinnamic Acid |
| CAS | 458-46-8 |
| Molekylformel | C9H7FO2 |
| MDL-nummer | MFCD00004383 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(O)C=CC1=CC=CC(F)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.15 |
| Procent renhet | 98% |