Läs mer
3-Fluorophenmetrazine Hydrochloride (3-FPM HCl) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Produktkod. 30459767
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30459767 1 ml
1 options
Produktkod. 30459767 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1692.0201
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorophenmetrazine Hydrochloride
CAS 1803562-83-5
Analyt- eller komponentnamn 3-Fluorophenmetrazine Hydrochloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C11 H14 F N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Morpholine, 2-(3-fluorophenyl)-3-methyl-, hydrochloride (1:1), 3-Fluorophenmetrazine hydrochloride, 2-(3-Fluorophenyl)-3-methylmorpholine hydrochloride, 3-FPM HCl
InChI formel InChI=1S/C11H14FNO.ClH/c1-8-11(14-6-5-13-8)9-3-2-4-10(12)7-9;/h2-4,7-8,11,13H,5-6H2,1H3;1H
Lösningstyp Single Solution
LEDER Cl.CC1NCCOC1c2cccc(F)c2
IUPAC-namn 2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine;hydrochloride
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 231.69
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 231.0826 g/mol