Läs mer
3-fluorfenol, 98 %
Produktkod. 11460144
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460144 50 g 50g
11450144 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460144 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13598.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 372-20-3 | C6H5FO | 112,103 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-20-3
Molekylformel C6H5FO
Molekylvikt (g/mol) 112.103
MDL-nummer MFCD00002254
InChI-nyckel SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol
PubChem CID 9743
IUPAC-namn 3-fluorfenol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorophenol
Smältpunkt 12 °C till 14 °C
Densitet 1.246
Kokpunkt 177 °C till 179 °C
Flampunkt 71 °C (159 °F)
Odör Fenolliknande
Brytningsindex 1.514
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1904536
Formel vikt 112.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.