Läs mer
3-Fluorofenylisocyanat, 97+%
Produktkod. 11391297
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391297 1 g 1g
11301307 5 g 5g
11311307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11391297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01496.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 404-71-7 | C7H4FNO | 137,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 404-71-7
Molekylformel C7H4FNO
Molekylvikt (g/mol) 137.11
MDL-nummer MFCD00002015
InChI-nyckel RIKWVZGZRYDACA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenyl isocyanate, m-fluorophenyl isocyanate, 3-fluorophenylisocyanate, m-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-3-isocyanato, 3-isocyanatofluorobenzene, isocyanic acid 3-fluorophenyl ester, 3-fluorobenzenisocyanate, pubchem4995, acmc-1ajez
PubChem CID 123064
IUPAC-namn 1-fluor-3-isocyanatbensen
LEDER FC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorophenyl isocyanate
Kokpunkt 56°C to 58°C (14 mmHg)
Flampunkt 41°C (105°F)
Odör Pungent, Makes Eyes Water
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3080
Beilstein 774879
Formel vikt 137.11
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.