Läs mer
(3-Fluorofenyl)metansulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
| CAS | 24974-72-9 |
| Molekylformel | C4 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-2-4(8)6-3/h5H,1-2H2,(H,6,7,8) |
| LEDER | O=C1CNCC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | piperazin-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.103 |
| Formel vikt | 114.043 |