Läs mer
3-Fluorophenylacetic acid, 98%
Produktkod. 11407537
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407537 5 g 5g
11417537 25 g 25g
11427537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15635.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 331-25-9 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
3-fluorfenylättiksyra har använts som byggsten för att syntetisera pentaamin- och bis-heterocykliska bibliotek. Det används också som ett läkemedel mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-fluorfenylättiksyra har använts som byggsten för att syntetisera pentaamin- och bis-heterocykliska bibliotek. Det används också som ett läkemedel mellanprodukter.
Löslighet
Lite löslig i kloroform och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 331-25-9
Molekylformel C8H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 154.14
MDL-nummer MFCD00004331
InChI-nyckel YEAUYVGUXSZCFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenylacetic acid, 2-3-fluorophenyl acetic acid, m-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro, 3-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenlacetic acid, acetic acid, m-fluorophenyl, m-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenylaceticacid
PubChem CID 67617
IUPAC-namn 2-(3-fluorfenyl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CC=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorophenylacetic acid
Smältpunkt 44°C to 48°C
Kokpunkt 151°C (0.8 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 775898
Löslighetsinformation Slightly soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 154.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.