Läs mer
3-Fluorofenylaceton, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluorophenylacetone |
| CAS | 1737-19-5 |
| Molekylformel | C9 H9 F O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(3-fluorophenyl)-2-propanone, (3-fluorophenyl) Acetone, 3-Fluorobenzyl methyl ketone, m-Fluorophenylacetone, meta-Fluorophenylacetone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9FO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)Cc1cccc(F)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-fluorfenyl)propan-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.1656 |
| Formel vikt | 152.0637 |