Läs mer
3-Fluorofenylaceton, TRC
Produktkod. 30405863
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30405863 100 mg
1 options
Produktkod. 30405863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF595195100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorophenylacetone
CAS 1737-19-5
Molekylformel C9 H9 F O
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-(3-fluorophenyl)-2-propanone, (3-fluorophenyl) Acetone, 3-Fluorobenzyl methyl ketone, m-Fluorophenylacetone, meta-Fluorophenylacetone
InChI formel InChI=1S/C9H9FO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3
LEDER CC(=O)Cc1cccc(F)c1
IUPAC-namn 1-(3-fluorfenyl)propan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 152.1656
Formel vikt 152.0637