Läs mer
3-fluorfenylacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11450693
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450693 5 g 5g
11460693 25 g 25g
11470693 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11450693 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12737.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 501-00-8 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 501-00-8
Molekylformel C8H6FN
Molekylvikt (g/mol) 135.141
MDL-nummer MFCD00001907
InChI-nyckel DEJPYROXSVVWIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenylacetonitrile, 3-fluorobenzyl cyanide, 2-3-fluorophenyl acetonitrile, m-fluorophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-fluoro, 3-fluorobenzeneacetonitrile, m-fluorobenzyl cyanide, acetonitrile, m-fluorophenyl, 3-fluorophenyl acetonitrile, 2-3-fluorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 68145
IUPAC-namn 2-(3-fluorfenyl)acetonitril
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)CC#N
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Fluorophenylacetonitrile
Densitet 1.156
Kokpunkt 230°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1861071
Formel vikt 135.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.