Läs mer
3-fluorfenylglyoxalhydrat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10250050
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10250050 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10250050 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00104DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-fluorophenylglyoxal hydrate
CAS 121247-01-6
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H7FO3
Kvantitet 1 g
Synonym 3-fluorophenylglyoxal hydrate, 2-3-fluorophenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-20an3a, 3-fluorophenyl glyoxal, 3-fluoro-a-oxobenzeneacetaldehyde, benzeneacetaldehyde,3-fluoro-a-oxo, 2-3-fluorophenyl-2-oxoethanal, hydrate
InChI-nyckel VGFHAWFFIQFSRR-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.FC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
IUPAC-namn 2-(3-fluorfenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 170.14
PubChem CID 2783267
Formel vikt 152.12
Procent renhet 97%