missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Fluorofenylhydrazinhydroklorid, 97 %

Produktkod. p-135326 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10193890 5 g Glasflaska 5g
10458910 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10193890 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167370050
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 2924-16-5 | C6H7FN2·ClH | 162,59 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2924-16-5
Molekylformel C6H7FN2·ClH
Molekylvikt (g/mol) 162.59
MDL-nummer MFCD00012934
InChI-nyckel SKVGLOFWEJFQKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 3-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-fluorophenylhydrazine hcl, 3-fluorophenyl hydrazine hcl, m-fluorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-fluorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-fluoro-phenyl-hydrazine, pubchem3341, acmc-20a0dq
PubChem CID 2723914
IUPAC-namn (3-fluorfenyl)hydrazin; hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)NN.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 268,0 °C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4NHNH2·HCl
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 162.59
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.