Läs mer
3-Fluorofenylhydrazin hydroklorid, 98 %
Produktkod. 11341907
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341907 5 g 5g
11351907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07418.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2924-16-5 | C6H8ClFN2 | 162,592 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2924-16-5
Molekylformel C6H8ClFN2
Molekylvikt (g/mol) 162.592
MDL-nummer MFCD00012934
InChI-nyckel SKVGLOFWEJFQKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 3-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-fluorophenylhydrazine hcl, 3-fluorophenyl hydrazine hcl, m-fluorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-fluorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-fluoro-phenyl-hydrazine, pubchem3341, acmc-20a0dq
PubChem CID 2723914
IUPAC-namn (3-fluorfenyl)hydrazin; hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)NN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∽268°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3627729
Formel vikt 162.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.