Läs mer
3-Fluorofenylhydrazin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30389106
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30389106 5 g
1 options
Produktkod. 30389106 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5954385G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 2924-16-5
Molekylformel C6H8ClFN2
Kvantitet 5 g
Synonym m-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride, (m-Fluorophenyl)hydrazine Hydrochloride, (3-Fluorophenyl)hydrazine Monohydrochloride, (3-Fluorophenyl)hydrazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
LEDER Cl.NNc1cccc(F)c1
Molekylvikt (g/mol) 162.59
Formel vikt 162.036