Läs mer
3-fluorfenylmagnesiumbromid, 1 M lösning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10535534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10535534 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10535534 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427821000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17318-03-5 | C6H4BrFMg | 199.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorophenylmagnesium bromide
Färg Gul till brun lösning
Namnnotering 1M solution in THF
CAS 17318-03-5, 109-99-9
Kokpunkt 65.0°C
CAS Min % 19.46, 78.59
CAS Max % 21.41, 80.54
Molekylformel C6H4BrFMg
MDL-nummer MFCD00672007
Koncentration 1M (Complexometry), exact strength on the certificate of analysis
Densitet 1.0240g/mL, 1.024
Synonym 3-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 3-fluorophenyl magnesium, 3-flurophenylmagnesiumbromide, 3-fluorophenylmagnesiumbromide, 3-flurophenyl magnesium bromide, 3-fluorophenyl magnesium bromide, 3-fluorophenyl-magnesium bromide, vfpdaaqakdgshq-uhfffaoysa-m, 3-fluorophenylmagnesium bromide, 1m in methf, grignard reagent
InChI-nyckel VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER FC1=CC([Mg]Br)=CC=C1
IUPAC-namn brom(3-fluorfenyl)magnesium
Molekylvikt (g/mol) 199.31
PubChem CID 2778196
Formel vikt 199.3
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 100 mL
Flampunkt −21°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Fluorophenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.