Läs mer
3-Fluorophenylmethylboronic acid pinacol ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluorophenylmethylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 1310048-95-3 |
| Molekylformel | C13 H18 B F O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(3-Fluorobenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18BFO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)9-10-6-5-7-11(15)8-10/h5-8H,9H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)OB(Cc2cccc(F)c2)OC1(C)C |
| IUPAC-namn | 2-[(3-fluorophenyl)methyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.09 |
| Formel vikt | 236.138 |