Läs mer
3-Fluorophthalic acid, 97%
Produktkod. 11490244
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490244 5 g 5g
11480244 1 g 1g
11400254 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490244 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13656.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1583-67-1 | C8H5FO4 | 184.122 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1583-67-1
Molekylformel C8H5FO4
Molekylvikt (g/mol) 184.122
MDL-nummer MFCD00039524
InChI-nyckel BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 3-fluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-fluoro, 1,2-benzenedicarboxylic acid, fluoro, 3-fluorophthalic, 3-fluorophtalic acid, 3-fluorophthatic acid, pubchem1405, 3-fluorophthalicacid
PubChem CID 345381
IUPAC-namn 3-fluoroftalsyra
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorophthalic acid
Smältpunkt ∼170°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 2616684
Formel vikt 184.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.