Läs mer
3-fluoroftalsyreanhydrid, 98 %
Produktkod. 11474993
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474993 25 g 25g
11464993 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474993 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12275.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 652-39-1 | C8H3FO3 | 166,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 652-39-1
Molekylformel C8H3FO3
Molekylvikt (g/mol) 166.11
MDL-nummer MFCD00039696
InChI-nyckel WWJAZKZLSDRAIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophthalic anhydride, 4-fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3-fluorophthalicanhydride, 4-fluoro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 4-fluoro, 5-fluoro-isobenzofurandione, 4-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-fluor-2-benzofuran-1,3-dion, pubchem1949, fluorophthalic anhydride
PubChem CID 69551
IUPAC-namn 4-fluor-2-bensofuran-1,3-dion
LEDER FC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorophthalic anhydride
Smältpunkt 158 °C till 163 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1283580
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 166.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.