Läs mer
3-Fluoropikolinnitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoropicolinonitrile |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H |
| Formel vikt | 122.028 |