Läs mer
3-Fluoropikolinnitril, TRC
Produktkod. 30406324
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406324 5 g
30404659 25 g
30401965 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406324 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6212205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97509-75-6
Molekylformel C6H3FN2
Molekylvikt (g/mol) 122.1
LEDER Fc1cccnc1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoropicolinonitrile
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
Formel vikt 122.028