Läs mer
3-Fluoropiperidinhydroklorid, 97 %
Produktkod. 11319735
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11319735 250 mg 250mg
11309735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19776.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 737000-77-0 | C5H11ClFN | 139,598 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 737000-77-0
Molekylformel C5H11ClFN
Molekylvikt (g/mol) 139.598
MDL-nummer MFCD03452799
InChI-nyckel RDJUBLSLAULIAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoropiperidine hydrochloride, 3-fluoropiperidine hcl, piperidine, 3-fluoro-, hydrochloride, pubchem24370, acmc-20an39, 3-fluoropiperidinehydrochloride, 3-fluoro-piperidine hydrochloride, 3-fluoranylpiperidine hydrochloride, 3-fluoro-piperidine, hydrochloride
PubChem CID 2759156
IUPAC-namn 3-fluorpiperidin;hydroklorid
LEDER C1CC(CNC1)F.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoropiperidine hydrochloride
Smältpunkt ∼227 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 6145604
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 139.6
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.