Läs mer
3-Fluoropropan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoropropan-1-ol |
| CAS | 462-43-1 |
| Molekylformel | C3H7FO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Fluoro-1-propanol, 3-Fluoropropanol, 3-Hydroxypropyl Fluoride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7FO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2 |
| LEDER | OCCCF |
| IUPAC-namn | 3-fluoropropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 78.09 |
| Formel vikt | 78.0481 |