Läs mer
3-Fluoropyrazin-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoropyrazin-2-amine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4FN3/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h1-2H,(H2,6,8) |
| Formel vikt | 113.0389 |