Läs mer
3-fluorpyridin-2-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10021873
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10021873 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10407463 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10777685 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10021873 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30904CB
Kemiska identifierare
CAS 31224-43-8
Molekylformel C6H4FNO
Molekylvikt (g/mol) 125.102
MDL-nummer MFCD07781234
InChI-nyckel OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
PubChem CID 11344017
IUPAC-namn 3-fluorpyridin-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC(=C(N=C1)C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 125.1
Procent renhet 97%