Läs mer
3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid, 97%
Produktkod. 11344456
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344456 5 g 5g
11354456 250 mg 250mg
11334456 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20042.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 393-53-3 | C6H4FNO2 | 141.101 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 393-53-3
Molekylformel C6H4FNO2
Molekylvikt (g/mol) 141.101
MDL-nummer MFCD03789251
InChI-nyckel POLXLLIQWDBJMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroisonicotinic acid, 3-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 3-fluoro isonicotinic acid, 3-fluoro-isonicotinic acid, 3-fluoro-4-carboxypyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-fluoro, 3-fluoropyridine-4-carboxylicacid, pubchem3549, 3-fluoroisonicotinic acid?
PubChem CID 345361
IUPAC-namn 3-fluorpyridin-4-karboxylsyra
LEDER C1=CN=CC(=C1C(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
Smältpunkt 251°C to 254°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 383678
Formel vikt 141.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.