Läs mer
3-Fluoropyridin, 98 %
Produktkod. 11429203
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429203 25 g 25g
11409203 1 g 1g
11419203 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429203 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11693.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 372-47-4 | C5H4FN | 97,092 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-47-4
Molekylformel C5H4FN
Molekylvikt (g/mol) 97.092
MDL-nummer MFCD00006374
InChI-nyckel CELKOWQJPVJKIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-fluoro, 3-fluorpyridin, ccris 1717, 3-fluropyridine, 3-fluoro-pyridine, 3-fluoro-pyridinium, pubchem1095, acmc-1coty, 3-fluoropyridine, ksc173o1l
PubChem CID 67794
IUPAC-namn 3-fluorpyridin
LEDER C1=CC(=CN=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoropyridine
Densitet 1.13
Kokpunkt 106 °C till 108 °C
Flampunkt 13 °C (55 °F)
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 105702
Formel vikt 97.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.