Läs mer
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoropyrrolidine hydrochloride |
| CAS | 169750-17-8 |
| Molekylformel | C4H9ClFN |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8FN.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2;1H |
| LEDER | FC1CNCC1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.57 |