Läs mer
3-Fluorosalicylaldehyde
Produktkod. 10597824 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10597824 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10597824 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398890010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 394-50-3 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorosalicylaldehyde
CAS 394-50-3
Smältpunkt 68°C to 70°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H5FO2
Linjär formel FC6H3(OH)CHO
MDL-nummer MFCD00003319
Kvantitet 1 g
Synonym 3-fluorosalicylaldehyde, 3-fluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-2-hydroxy, zlchem 257, pubchem4215, 3-fluor-salicylaldehyd, acmc-209j5k, ksc497m8b, 2-hydroxy-3-fluoro-benzaldehyde
InChI-nyckel NWDHTEIVMDYWQJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=C(C=O)C=CC=C1F
IUPAC-namn 3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 140.11
PubChem CID 587788
Formel vikt 140.11
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Fluorosalicylaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.