Läs mer
3-(Fluorosulfonyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Fluorosulfonyl)benzoic Acid |
| CAS | 454-95-5 |
| Molekylformel | C7 H5 F O4 S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FO4S/c8-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)F |
| IUPAC-namn | 3-fluorosulfonylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.176 |
| Formel vikt | 203.989 |