Läs mer
3-fluoretiofenol, 98 %
Produktkod. 11476326
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476326 1 g 1g
11486326 5 g 5g
11496326 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23114.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2557-77-9 | C6H5FS | 128,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2557-77-9
Molekylformel C6H5FS
Molekylvikt (g/mol) 128.16
MDL-nummer MFCD00040227
InChI-nyckel ZDEUGINAVLMAET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorothiophenol, m-fluorothiophenol, m-fluorobenzenethiol, 3-fluoro thiophenol, benzenethiol, 3-fluoro, 3-fluorobenzene-1-thiol, 1-fluoro-3-mercaptobenzene, 3-fluoro-thiophenol, 3-fluoro benzenethiol, 3-fluoro-benzenethiol
PubChem CID 75710
IUPAC-namn 3-fluorbensentiol
LEDER FC1=CC=CC(S)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorothiophenol
Densitet 1.203
Kokpunkt 156°C
Flampunkt 58°C (136°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.554
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3071
Beilstein 2039302
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 128.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.