Läs mer
3-fluortoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389479
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389479 100 g 100g
11379479 25 g 25g
11463137 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389479 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16107.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 352-70-5 | C7H7F | 110.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352-70-5
Molekylformel C7H7F
Molekylvikt (g/mol) 110.13
MDL-nummer MFCD00000339
InChI-nyckel BTQZKHUEUDPRST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorotoluene, m-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-3-methyl, 1-fluoro-3-methyl-benzene, 1-methyl-3-fluorobenzene, toluene, m-fluoro, unii-f72w445dq0, 3-fluorobenzyl radical, meta-fluorotoluene, acmc-209ifn
PubChem CID 9606
IUPAC-namn 1-fluor-3-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorotoluene
Smältpunkt -87°C
Densitet 0.993
Kokpunkt 114°C to 116°C
Flampunkt 9°C (48°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.469
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2388
Beilstein 1903631
Merck Index 14,4180
Formel vikt 110.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.