Läs mer
3-fluorotoluen, 98 %
Product Code. 11463137
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
missing translation for 'unitSize':
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
11463137 250 g 250g
11379479 25 g 25g
11389479 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11463137 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A16107.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Add to basket
CAS: 352-70-5 | C7H7F | 110,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 352-70-5
Molekylformel C7H7F
Molekylvikt (g/mol) 110.13
MDL-nummer MFCD00000339
InChI-nyckel BTQZKHUEUDPRST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorotoluene, m-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-3-methyl, 1-fluoro-3-methyl-benzene, 1-methyl-3-fluorobenzene, toluene, m-fluoro, unii-f72w445dq0, 3-fluorobenzyl radical, meta-fluorotoluene, acmc-209ifn
PubChem CID 9606
IUPAC-namn 1-fluor-3-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC(F)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Fluorotoluene
Smältpunkt -87 °C
Densitet 0.993
Kokpunkt 114 °C till 116 °C
Flampunkt 9 °C (48 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.469
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2388
Beilstein 1903631
Merck Index 14,4180
Formel vikt 110.13
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.