missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Fluorotoluene-alpha-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluorotoluene-alpha-D |
| CAS | 2118336-62-0 |
| Molekylformel | C7 D H6 F |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 1-Fluoro-3-(methyl-d)benzene, 3-Fluorotoluene-α-d1, 3-Fluorotoluene-α-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7F/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,1H3/i1D |
| LEDER | [2 H]Cc1cccc(F)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(deuteriomethyl)-3-fluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.135 |
| Formel vikt | 111.0595 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?