Läs mer
3'-formyl(1,1'-bifenyl)-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10117774
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10117774 5 g 5g
10679724 250 mg 250mg
10095452 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10117774 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01257DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 222180-19-0
Molekylformel C14H10O3
Molekylvikt (g/mol) 226.231
MDL-nummer MFCD04039068
InChI-nyckel QOCUSJPHQSKJJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-formyl-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3-3-formylphenyl benzoic acid, 3'-formylbiphenyl-3-carboxylic acid, 3'-formyl 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3'-formyl-biphenyl-3-carboxylic acid, amtda124, acmc-1cb16, 1,1'-biphenyl-3-carboxylicacid, 3'-formyl
PubChem CID 2794721
IUPAC-namn 3-(3-formylfenyl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Formyl(1, 1'-biphenyl)-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 226.23
Procent renhet 97%