Läs mer
3-formyl-1H-indol-7-karboxylsyra,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10485132
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10485132 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10485132 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02107DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Formyl-1H-indole-7-carboxylic acid
CAS 317854-65-2
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H7NO3
MDL-nummer MFCD00550642
Kvantitet 1 g
Synonym 7-carboxy-3-formyl-1h-indole, 3-formylindole-7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid, 3-formyl, 1h-indole-7-carboxylic acid, 3-formyl, 3-formyl-indole-7-carboxylic acid, 7-carboxy-1h-indole-3-carboxaldehyde
InChI-nyckel HABYJDPNVBUDGD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=C2NC=C(C=O)C2=CC=C1
IUPAC-namn 3-formyl-lH-indol-7-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 189.17
PubChem CID 2796697
Formel vikt 189.17
Procent renhet 95%