Läs mer
3-Formyl-2-methylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Formyl-2-methylbenzoic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 164.0473 |