Läs mer
3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 98%
Produktkod. 11364795
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364795 5 g 5g
11354795 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364795 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17850.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121124-97-8 | C8H9BO4 | 179.966 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121124-97-8
Molekylformel C8H9BO4
Molekylvikt (g/mol) 179.966
MDL-nummer MFCD02093661
InChI-nyckel YJQDBKGGRPJSOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-formyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-formyl-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-2-formylanisole, 5-borono-2-methoxybenzaldehyde, 5-borono-o-anisaldehyde, 3-formyl-4-methoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3-formyl-4-methoxyphenyl, 5-dihydroxyboryl-2-methoxybenzaldehyde, 3-formyl-4-methoxy-phenyl boronic acid
PubChem CID 2759225
IUPAC-namn (3-formyl-4-metoxifenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=C(C=C1)OC)C=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt ∽240°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 7423998
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 179.97
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.