Läs mer
3-Formyl-4-nitrobenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Formyl-4-nitrobenzonitrile |
| CAS | 90178-82-8 |
| Molekylformel | C8H4N2O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Cyano-2-nitrobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4N2O3/c9-4-6-1-2-8(10(12)13)7(3-6)5-11/h1-3,5H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1C=O)C#N |
| IUPAC-namn | 3-formyl-4-nitrobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.13 |
| Formel vikt | 176.0222 |