Läs mer
3-Formyl-5-methylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Formyl-5-methylbenzoic Acid |
| CAS | 4481-27-0 |
| Molekylformel | C9H8O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Methylisophthalaldehydic Acid, 3-Formyl-5-methylbenzoic Acid, Uvitaldehydic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c1-6-2-7(5-10)4-8(3-6)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | Cc1cc(C=O)cc(c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-formyl-5-methylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vikt | 164.0473 |