Läs mer
3-Formyl-6-metoxi-1-metyl-1H-indol-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30406990
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406990 250 mg
30398675 100 mg
30396371 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF254405250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 893732-02-0
Molekylformel C12H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 233.22
LEDER COc1ccc2c(C=O)c(C(=O)O)n(C)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Formyl-6-methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11NO4/c1-13-10-5-7(17-2)3-4-8(10)9(6-14)11(13)12(15)16/h3-6H,1-2H3,(H,15,16)
Formel vikt 233.0688