Läs mer
3-(Formylamino)-1H-pyrazol-4-karboxamid, TRC
Produktkod. 17992405
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17992405 250 mg -
17955035 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17992405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF696750250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22407-20-1
Molekylformel C5 H6 N4 O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
Synonym 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(formylamino)-, Pyrazole-4-carboxamide, 3-formamido- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C5H6N4O2/c6-4(11)3-1-8-9-5(3)7-2-10/h1-2H,(H2,6,11)(H2,7,8,9,10)
LEDER NC(=O)c1cn[nH]c1NC=O
IUPAC-namn 5-formamido-1H-pyrazol-4-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 154.13
Formel vikt 154.0491
Procent renhet >95%