Läs mer
3-Formylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10565564
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10565564 1 g 1g
10478665 10 g 10g
10012174 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10565564 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02565DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 24964-64-5
Molekylformel C8H5NO
Molekylvikt (g/mol) 131.134
MDL-nummer MFCD00003344
InChI-nyckel HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
PubChem CID 90670
IUPAC-namn 3-formylbenzonitrile
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Formylbenzonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber glass bottle
Linjär formel NCC6H4CHO
Kvantitet 1 g
Formel vikt 131.13
Procent renhet 97%