Läs mer
3-Formylphenylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Formylphenylboronic Acid |
| CAS | 87199-16-4 |
| Molekylformel | C7H7BO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | B-(3-Formylphenyl)boronic Acid, (3-Formylbenzene)boronic Acid, m-Formylphenylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5,10-11H |
| LEDER | OB(O)c1cccc(C=O)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.94 |
| Formel vikt | 150.0488 |