Läs mer
3-Formylpyrrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Formylpyrrole |
| CAS | 7126-39-8 |
| Molekylformel | C5H5NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Pyrrole-3-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-1-2-6-3-5/h1-4,6H |
| LEDER | O=Cc1cc[nH]c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 95.1 |
| Formel vikt | 95.0371 |