Läs mer
3-Formylpyrrol, TRC
Produktkod. 30404978
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30404978 1 g
1 options
Produktkod. 30404978 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF7002451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Formylpyrrole
CAS 7126-39-8
Molekylformel C5H5NO
Kvantitet 1 g
Synonym Pyrrole-3-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-1-2-6-3-5/h1-4,6H
LEDER O=Cc1cc[nH]c1
Molekylvikt (g/mol) 95.1
Formel vikt 95.0371