Läs mer
3-Formylthiophene-2-boronic acid, 97%
Produktkod. 11308206
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308206 1 g 1g
11318206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15196.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17303-83-2 | C5H5BO3S | 155.962 g/mol
3-formyltiofen-2-borsyra används som reaktant för Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-formyltiofen-2-borsyra används som reaktant för Suzuki-Miyaura
korskopplingsreaktioner.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Luftkänslig, förvara undan luft. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17303-83-2
Molekylformel C5H5BO3S
Molekylvikt (g/mol) 155.962
MDL-nummer MFCD01075679
InChI-nyckel HYXMHAHVUFTVFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-formylthiophen-2-yl boronic acid, 3-formylthiophene-2-boronic acid, 3-formyl-2-thienyl boronic acid, 3-formyl-2-thiopheneboronic acid, 3-formylthiophen-2-yl-2-boronic acid, 3-formyl-2-thienylboronic acid, 3-thiophenecarbaldehyde boronic acid, boronic acid, 3-formyl-2-thienyl, 3-formylthiophen-2-boronic acid, boronic acid,b-3-formyl-2-thienyl
PubChem CID 2773429
IUPAC-namn (3-formyltiofen-2-yl)borsyra
LEDER B(C1=C(C=CS1)C=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Formylthiophene-2-boronic acid
Smältpunkt ∽180°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 4387740
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 155.97
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.