Läs mer
3-Furaldehyde diethyl acetal, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11368306
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368306 5 g 5g
11358306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368306 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15519.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 216144-29-5
Molekylformel C9H14O3
Molekylvikt (g/mol) 170.21
MDL-nummer MFCD01318151
InChI-nyckel MTZMXGCDOYBCPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-diethoxymethyl furan, 3-furaldehyde diethyl acetal, furan,3-diethoxymethyl, diethoxy-3-furylmethane, acmc-1ckie
PubChem CID 7006657
IUPAC-namn 3-(dietoximetyl)furan
LEDER CCOC(OCC)C1=COC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Furaldehyde diethyl acetal
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 5 g
Formel vikt 170.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.