Läs mer
3-Furaldehyde, TRC
Produktkod. 30405619
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405619 5 g
30397501 10 g
30390124 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF8632005G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 498-60-2
Molekylformel C5 H4 O2
Molekylvikt (g/mol) 96.08
Synonym 3-Furancarboxaldehyde, 3-Formylfuran, 3-Furanaldehyde, 3-Furancarbaldehyde, 3-Furfural, 3-Furfuraldehyde, 3-Furylaldehyde, 3-Furylcarboxaldehyde
IUPAC-namn furan-3-carbaldehyde
LEDER O=Cc1cocc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Furaldehyde
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
Formel vikt 96.0211