Läs mer
3-((Furan-2-ylmetyl)imino]-N,N-dimetyl-3H-1,2,4-dithiazol-5-amin Hydroiodid, TRC
Produktkod. 30395801
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30395801 250 mg
1 options
Produktkod. 30395801 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF600695250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-[(Furan-2-ylmethyl)imino]-N,N-dimethyl-3H-1,2,4-dithiazol-5-amine Hydroiodide
Analyt- eller komponentnamn 3-[(Furan-2-ylmethyl)imino]-N,N-dimethyl-3H-1,2,4-dithiazol-5-amine Hydroiodide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9H11N3OS2 . HI
InChI formel InChI=1S/C9H11N3OS2.HI/c1-12(2)9-11-8(14-15-9)10-6-7-4-3-5-13-7;/h3-5H,6H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER CN(C)C(SS/1)=NC1=N/CC2=CC=CO2.I
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 241.3312791