Läs mer
3-furankarbotioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10282692
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10282692 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10282692 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00105DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Furancarbothioamide
CAS 59918-68-2
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H5NOS
MDL-nummer MFCD02179222
Kvantitet 1 g
Synonym 3-furancarbothioamide, 3-furancarbothioamide 9ci, amino-3-furylmethane-1-thione
InChI-nyckel FHPWEMZQNZDEMS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=COC=C1C(=S)N
IUPAC-namn furan-3-karbotioamid
Molekylvikt (g/mol) 127.161
PubChem CID 2779671
Formel vikt 127.17
Procent renhet 97%