Läs mer
3-furankarboximidamidhydroklorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10623645
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10623645 5 g 5g
10110792 250 mg 250mg
10120792 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10623645 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00101DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 54649-21-7
Molekylformel C5H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 146.574
InChI-nyckel RJLCJJIXGGSRPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan-3-carboximidamide hydrochloride, 3-furancarboximidamide hydrochloride, furan-3-carboxamidine hcl, furan-3-carboxamidine, chloride, 3-furancarboximidamide,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2779666
IUPAC-namn furan-3-karboximidamid; hydroklorid
LEDER C1=COC=C1C(=N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Furancarboximidamide hydrochloride
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 146.58
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk